Drukuj
Propiolan etylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28819-100G OR28819-25G
APOSOR28819-100GEA 3420 PLN
APOSOR28819-100G APOSOR28819-25G
Propiolan etylu 99%
Propiolan etylu
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 118…120 °C
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009184
Numer CAS: 623-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-795-8
Jednostka: 3272
ADR: 3,III