Drukuj
4,7-Dichlorochinolina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28817-100G OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA 232 PLN
APOSOR28817-100G APOSOR28817-25G
4,7-Dichlorochinolina
4,7-Dichlorochinolina
Formuła: C₉H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 148 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 81…87 °C
Temp. Zapłonu: 164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006774
Numer CAS: 86-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-714-7