Drukuj
Izotiocyjanian o-tolilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28816-25G OR28816-5G
APOSOR28816-25GEA 911 PLN
APOSOR28816-25G APOSOR28816-5G
Izotiocyjanian o-tolilu 98%
Izotiocyjanian o-tolilu
Formuła: C₈H₇NS
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004802
Numer CAS: 614-69-7