Drukuj
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Acetyl-6-(tert-butyl)-1,1,-dimethylindane
OR28804-1G OR28804-5G OR28804-25G
APOSOR28804-1GEA 110 PLN
APOSOR28804-1G APOSOR28804-5G APOSOR28804-25G
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Formuła: C₁₇H₂₄O
MW: 244.38 g/mol
Temp. topnienia: 76…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046324
Numer CAS: 13171-00-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-114-4