Drukuj
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
OR28801-1KG OR28801-250G OR28801-50G
APOSOR28801-1KGEA 656 PLN
APOSOR28801-1KG APOSOR28801-250G APOSOR28801-50G
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Formuła: C₁₁H₁₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 180 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013681
Numer CAS: 1585-17-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II