Drukuj
N-Cykloheksyloanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28787-10G OR28787-5G
APOSOR28787-10GEA 508 PLN
APOSOR28787-10G APOSOR28787-5G
N-Cykloheksyloanilina
N-Cykloheksyloanilina
Formuła: C₁₂H₁₇N
Temp. Wrzenia: 279 °C
Temp. topnienia: 14…15 °C
Gęstość: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014284
Numer CAS: 1821-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-344-4