Drukuj
Kwas 6-hydroksy-m-toluilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 429 PLN
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
Kwas 6-hydroksy-m-toluilowy
Kwas 6-hydroksy-m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: 150…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002461
Numer CAS: 89-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-918-6
Klasyfikacja Merck : 12,02650