Drukuj
2(5H)-Furanon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Furan-2(5H)-one
OR2878-25G OR2878-5G
APOSOR2878-25GEA 363 PLN
APOSOR2878-25G APOSOR2878-5G
2(5H)-Furanon 97%
2(5H)-Furanon
Formuła: C₄H₄O₂
Temp. Wrzenia: 212…214 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 44320 °C
Gęstość: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005376
Numer CAS: 497-23-4