Drukuj
2-Amino-5-metylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 145 PLN
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-metylopirydyna 98%
2-Amino-5-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 226…228 °C
Temp. topnienia: 74…78 °C
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006328
Numer CAS: 1603-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-503-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III