Drukuj
3-Metylopirokatechol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28777-25G OR28777-100G OR28777-5G
APOSOR28777-25GEA 421 PLN
APOSOR28777-25G APOSOR28777-100G APOSOR28777-5G
3-Metylopirokatechol 98%
3-Metylopirokatechol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 241 °C
Temp. topnienia: 65…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016435
Numer CAS: 488-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-672-6