Drukuj
m-Anizydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Metoksyanilina, 3-Anizydyna
OR28775-25G OR28775-5G
APOSOR28775-25GEA 145 PLN
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anizydyna
m-Anizydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 250…251 °C
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007783
Numer CAS: 536-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-651-4
Jednostka: 2431
ADR: 6.1,III