Drukuj
3-Hydroksy-p-anizaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 580 PLN
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hydroksy-p-anizaldehyd
3-Hydroksy-p-anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 179 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 112…116 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003369
Numer CAS: 621-59-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-694-9