Drukuj
2,6-Dibromopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 218 PLN
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopirydyna
2,6-Dibromopirydyna
Formuła: C₅H₃Br₂N
Temp. Wrzenia: 255 °C
Temp. topnienia: 118…119 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006223
Numer CAS: 626-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-926-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II