Drukuj
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 609 PLN
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
4-Bromo-6-chloro-o-cresol
Formuła: C₇H₆BrClO
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002167
Numer CAS: 7530-27-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-394-4