Drukuj
2,2'-bipirydyna 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 218 PLN
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2,2'-bipirydyna 99+%
2,2'-bipirydyna
Formuła: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 273 °C
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temp. Zapłonu: 121
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006212
Numer CAS: 366-18-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-674-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03382