Drukuj
4'-aminoacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 116 PLN
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-aminoacetofenon 98%
4'-aminoacetofenon
Formuła: C₈H₉NO
Temp. Wrzenia: 292…294 °C
Temp. topnienia: 103…107 °C
Gęstość: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007896
Numer CAS: 99-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-801-2