Drukuj
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 656 PLN
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formuła: C₉H₈BrClO₂
MW: 263.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 288 °C
Gęstość: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013635
Numer CAS: 76008-73-6