Drukuj
6-Bromoheksanian etylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-100GEA 342 PLN
APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
6-Bromoheksanian etylu
6-Bromoheksanian etylu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 128…130 °C/16mmHg
Gęstość: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000270
Numer CAS: 25542-62-5
Numer WE (dawny EINECS): 247-085-2
Jednostka: 3272
ADR: 3,III