Drukuj
Ethyl 2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR2874-1G OR2874-5G OR2874-25G
APOSOR2874-1GEA 110 PLN
APOSOR2874-1G APOSOR2874-5G APOSOR2874-25G
Ethyl 2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Formuła: C₆H₆ClNO₃
Temp. topnienia: 97…98 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06660120
Numer CAS: 460081-18-9