Drukuj
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Naproxen, (S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-(+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
OR28717-25G OR28717-100G OR28717-5G
APOSOR28717-25GEA 334 PLN
APOSOR28717-25G APOSOR28717-100G APOSOR28717-5G
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Formuła: C₁₄H₁₄O₃
MW: 230.26 g/mol
Temp. topnienia: 152…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010500
Numer CAS: 22204-53-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III