Drukuj
Chlorek cyklobutanokarbonylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
OR28716-100G OR28716-25G
APOSOR28716-100GEA 1540 PLN
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G
Chlorek cyklobutanokarbonylu 95%
Chlorek cyklobutanokarbonylu
Formuła: C₅H₇ClO
Temp. Wrzenia: 60 °C/50mmHg
Gęstość: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001319
Numer CAS: 5006-22-4
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II