Drukuj
2-Merkapto-1-metyloimidazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28714-100G OR28714-25G OR28714-500G
APOSOR28714-100GEA 444 PLN
APOSOR28714-100G APOSOR28714-25G APOSOR28714-500G
2-Merkapto-1-metyloimidazol
2-Merkapto-1-metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 280 °C
Temp. topnienia: 144…147 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179321
Numer CAS: 60-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-482-4