Drukuj
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
OR28712-25G OR28712-5G
APOSOR28712-25GEA 189 PLN
APOSOR28712-25G APOSOR28712-5G
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Formuła: C₁₃H₁₀N₂O₃S
MW: 274.29 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053007
Numer CAS: 27503-81-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III