Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR28709-250MG
OR28709-500MG
APOSOR28709-250MGEA
327
PLN
APOSOR28709-250MG
APOSOR28709-500MG
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Formuła:
C₇H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 77 °C/68,5mmHg Gęstość: 0,938 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009943 Numer CAS: 20913-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 244-113-5 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |