Drukuj
1,3-Cykloheksanodion 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclohexane-1,3-dione
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 110 PLN
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cykloheksanodion 99%
1,3-Cykloheksanodion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 101…105 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001585
Numer CAS: 504-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-980-0
Klasyfikacja Merck : 13,03200