Drukuj
5-Chloro-2-nitroanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28701-100G OR28701-10G OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA 290 PLN
APOSOR28701-100G APOSOR28701-10G APOSOR28701-25G
5-Chloro-2-nitroanilina
5-Chloro-2-nitroanilina
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 323
Temp. topnienia: 124…129 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007776
Numer CAS: 1635-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-661-5
Jednostka: 2237
ADR: 6.1 III