Drukuj
2-Tolualdehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
OR28700-100G OR28700-25G OR28700-500G
APOSOR28700-100GEA 232 PLN
APOSOR28700-100G APOSOR28700-25G APOSOR28700-500G
2-Tolualdehyd 98%
2-Tolualdehyd
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 199…200 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003338
Numer CAS: 529-20-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-452-2
Klasyfikacja Merck : 12,09665