Drukuj
Sezamol (3,4-Metylenodioksyfenol)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28697-100G OR28697-25G
APOSOR28697-100GEA 301 PLN
APOSOR28697-100G APOSOR28697-25G
Sezamol (3,4-Metylenodioksyfenol)
Sezamol (3,4-Metylenodioksyfenol)
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 113…116 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 61…65 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005827
Numer CAS: 533-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-561-5