2-Chloro-6-iodotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR2869-100G
OR2869-1KG
OR2869-500G
APOSOR2869-100GEA
400
PLN
APOSOR2869-100G
APOSOR2869-1KG
APOSOR2869-500G
2-Chloro-6-iodotoluene
2-Chloro-6-iodotoluene
Formuła:
C₇H₆ClI Temp. Wrzenia: 117…119 °C Temp. topnienia: 11 °C Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019013 Numer CAS: 42048-11-3 |