Drukuj
2,4-Dimetoksybenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 400 PLN
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimetoksybenzaldehyd
2,4-Dimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 165 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 67…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003311
Numer CAS: 613-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-342-4