Drukuj
cyjanooctan etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28668-5G OR28668-25G OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA 182 PLN
APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-100G
cyjanooctan etylu 98%
cyjanooctan etylu
Formuła: C₅H₇NO₂
MW: 113.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 208…210 °C
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001940
Numer CAS: 105-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-309-0
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,03821