Drukuj
2-Bromoanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-2-methoxybenzene
OR28661-100G OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA 124 PLN
APOSOR28661-100G APOSOR28661-25G
2-Bromoanizol 98%
2-Bromoanizol
Formuła: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 220…223 °C
Temp. topnienia: 44257 °C
Gęstość: 1.502 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000064
Numer CAS: 578-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-425-8
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III