Drukuj
N-Metyloantranilan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28648-100G OR28648-500G OR28648-1KG
APOSOR28648-100GEA 168 PLN
APOSOR28648-100G APOSOR28648-500G APOSOR28648-1KG
N-Metyloantranilan metylu
N-Metyloantranilan metylu
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 256…258 °C
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017183
Numer CAS: 85-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-642-6