Drukuj
2-Chloro-5-nitropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 276 PLN
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
Temp. topnienia: 105…108 °C
Temp. Zapłonu: 158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006240
Numer CAS: 4548-45-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-908-3