Drukuj
6-Methylanthranil acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 1150 PLN
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranil acid 97%
6-Methylanthranil acid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 315
Temp. topnienia: 125…128 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007809
Numer CAS: 4389-50-8