Drukuj
6-Nitro-2,3-xylidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 450 PLN
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidine
6-Nitro-2,3-xylidine
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 115…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010148
Numer CAS: 59146-96-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III