Drukuj
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
OR28630-100G OR28630-500G OR28630-1G
APOSOR28630-100GEA 218 PLN
APOSOR28630-100G APOSOR28630-500G APOSOR28630-1G
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₄ClNO₄
MW: 211.65 g/mol
Temp. topnienia: 165…170 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012510
Numer CAS: 13433-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-556-8