Drukuj
Triacetoksyborowodorek sodu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2863-25G OR2863-100G OR2863-250G
APOSOR2863-25GEA 116 PLN
APOSOR2863-25G APOSOR2863-100G APOSOR2863-250G
Triacetoksyborowodorek sodu 95%
Triacetoksyborowodorek sodu
Formuła: C₆H₁₀BNaO₆
Gęstość: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012211
Numer CAS: 56553-60-7
Jednostka: 1409
ADR: 4.3,II