Drukuj
α-Chloro-o-xylene 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28627-1KG OR28627-500G OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA 2820 PLN
APOSOR28627-1KG APOSOR28627-500G APOSOR28627-5KG
α-Chloro-o-xylene 98+%
α-Chloro-o-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Formuła: C₈H₉Cl
Temp. Wrzenia: 197…199 °C
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000899
Numer CAS: 552-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-013-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II