Drukuj
α,2,6-Trichlorotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28624-1KG OR28624-250G
APOSOR28624-1KGEA 356 PLN
APOSOR28624-1KG APOSOR28624-250G
α,2,6-Trichlorotoluen 97%
α,2,6-Trichlorotoluen
Formuła: C₇H₅Cl₃
Temp. Wrzenia: 117…119 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 36…39 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000897
Numer CAS: 2014-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-940-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II