Drukuj
Maślanooctan etylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 110 PLN
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Maślanooctan etylu 95%
Maślanooctan etylu
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/12mmHg
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009401
Numer CAS: 3249-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 221-835-9