Drukuj
2-Chloro-5-iodotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-4-iodo-2-methylbenzene
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 240 PLN
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluene
2-Chloro-5-iodotoluene
Formuła: C₇H₆ClI
MW: 252.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 239 °C
Gęstość: 1.81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093903
Numer CAS: 116632-41-8