Drukuj
3,3-Dimetylobutanon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 PLN
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimetylobutanon 97%
3,3-Dimetylobutanon
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…106 °C
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0.801 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008846
Numer CAS: 75-97-8
Jednostka: 1224
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,07594