Drukuj
Aldehyd piwalinowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28610-25G OR28610-10G OR28610-100G
APOSOR28610-25GEA 348 PLN
APOSOR28610-25G APOSOR28610-10G APOSOR28610-100G
Aldehyd piwalinowy 95%
Aldehyd piwalinowy
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 71…74 °C
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 0,783 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006962
Numer CAS: 630-19-3
Jednostka: 1989
ADR: 3,III