Drukuj
3,5-Dichloroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 2110 PLN
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dichloroanilina 98%
3,5-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 259…260 °C/741mmHg
Temp. topnienia: 51…53 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007774
Numer CAS: 626-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-948-9
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II