Drukuj
4-Cykloheksyloanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28600-1G OR28600-10G OR28600-5G
APOSOR28600-1GEA 182 PLN
APOSOR28600-1G APOSOR28600-10G APOSOR28600-5G
4-Cykloheksyloanilina
4-Cykloheksyloanilina
Formuła: C₁₂H₁₇N
Temp. Wrzenia: 166 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001454
Numer CAS: 6373-50-8