Drukuj
2,4,6-Trimetyloanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 464 PLN
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimetyloanilina 98%
2,4,6-Trimetyloanilina
Formuła: C₉H₁₃N
Temp. Wrzenia: 233 °C
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007740
Numer CAS: 88-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-794-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II