Drukuj
Kwas 4-chloro-2-nitrobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 145 PLN
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
Kwas 4-chloro-2-nitrobenzoesowy
Kwas 4-chloro-2-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007214
Numer CAS: 6280-88-2