Drukuj
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
OR28586-1KG OR28586-250G OR28586-5KG
APOSOR28586-1KGEA 801 PLN
APOSOR28586-1KG APOSOR28586-250G APOSOR28586-5KG
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy 98%
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy
Formuła: C₁₂H₆O₃
MW: 198.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 425
Temp. topnienia: 267…273 °C
Temp. Zapłonu: 272 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006925
Numer CAS: 81-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-380-2