Drukuj
salicylan fenylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
OR28581-100G OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA 110 PLN
APOSOR28581-100G APOSOR28581-500G
salicylan fenylu
salicylan fenylu
Formuła: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…174 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 40…45 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002213
Numer CAS: 118-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-259-2
Klasyfikacja Merck : 12,07464